V5507
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein antibody produced in mouse
clone P5D4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P5D4, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100,000 using whole cell extracts expressing VSV-G tagged fusion protein
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)