A1304
β-Amanitin
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
β-Amanitin from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H53N9O15S/c1-4-16(2)31-36(60)41-11-28(53)42-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(50)7-22(20)45-38)9-23(33(57)40-12-29(54)46-31)43-37(61)32(17(3)27(52)14-49)47-35(59)26-8-19(51)13-48(26)39(62)24(10-30(55)56)44-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,45,49-52H,4,8-15H2,1-3H3,(H,40,57)(H,41,60)(H,42,53)(H,43,61)(H,44,58)(H,46,54)(H,47,59)(H,55,56)
chave InChI
IEQCUEXVAPAFMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a calibration standard for the quantification of β-Amanitin using liquid chromatography-high resolution-mass spectrometry/mass spectrometry (LC-HR-MS/MS) method.[4]
- to determine its concentration in urine samples by capillary zone electrophoresis (CZE).[5]
- in the analysis of β-amanitin in toxic mushrooms by liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)