Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
embalagem
pkg of 130 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN202
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- The monoclonal antibody to Bromo-deoxyuridine is supplied in the.same formulation used in the Cytiva Cell Proliferation Kit (RPN20).
- No need for chemical denaturation.
- Detection while maintaining cell morphology.
- Double immunocytochemical staining studies can be perfromed.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)