Yes, yeasts are eukaryotic organisms. α-Amanitin inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III, but does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase.
A2263
α-Amanitin
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Amanita phalloides
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
918.97 g/mol
cor
white to light yellow
pf
254-255 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1.0 mg/mL
ε (coeficiente de extinção)
13,500 at 310 nm in H2O at 1 M
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H54N10O14S/c1-4-16(2)31-36(60)42-11-29(55)43-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(51)7-22(20)46-38)9-23(33(57)41-12-30(56)47-31)44-37(61)32(17(3)27(53)14-50)48-35(59)26-8-19(52)13-49(26)39(62)24(10-28(40)54)45-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,46,50-53H,4,8-15H2,1-3H3,(H2,40,54)(H,41,57)(H,42,60)(H,43,55)(H,44,61)(H,45,58)(H,47,56)(H,48,59)
chave InChI
CIORWBWIBBPXCG-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Blood,Liver,Gastrointestinal tract,Respiratory Tract,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Can we use this product (alpha amanitin: A2263) to block RNA PII for yeast cell (S. cerevisiae)?
1 answer-