Documentos
11647229001
Roche
ELISA para proliferação celular, BrdU (colorimétrico)
sufficient for ≤1,000 tests
Sinônimo(s):
proliferação celular
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
uso
sufficient for ≤1,000 tests
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
ELISA: suitable
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Imunoensaio colorimétrico para quantificação da proliferação celular, com base na medição da incorporação de BrdU durante a síntese de DNA:  uma alternativa não radioativa ao ensaio de incorporação de [3H]-timidina.
Especificidade
O conjugado de anticorpo reage com o análogo da timidina 5-bromo-2′-desoxiuridina (BrdU) e com a BrdU incorporada no DNA. Para se ligar à BrdU incorporada no DNA, o DNA marcado com BrdU tem que estar desnaturado. O anticorpo não faz reação cruzada com nenhum componente celular endógeno, como timidina, uridina ou DNA.
Aplicação
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
O BrdU (colorimétrico) para ELISA de proliferação celular pertence à segunda geração aprimorada de kits para medição de síntese de DNA. Consiste em uma alternativa colorimétrica precisa, rápida e simples para quantificar a proliferação celular com base na medição da incorporação de BrdU durante a síntese de DNA em células em replicação (ciclagem). Portanto, o ELISA de proliferação celular pode ser usado em vários sistemas celulares in vitro diferentes. Por exemplo:
  • Detecção e quantificação da proliferação celular induzida por fatores de crescimento e citocinas.
  • Determinação dos efeitos inibitórios ou estimulantes de vários compostos sobre a proliferação celular na pesquisa ambiental e biomédica, bem como nos setores de alimentos, cosméticos e farmacêutico.
  • Medição da imunorreatividade de linfócitos, estimulados por mitógenos ou antígenos
  • Análise da sensibilidade química de células tumorais a diferentes medicamentos citostáticos na pesquisa médica.
  • Teste de biocompatibilidade de várias estruturas poliméricas (scaffolds) usadas na engenharia de tecidos ósseos para crescimento de células ósseas.
Embalagem
1 kit contendo 6 componentes.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: O anticorpo do kit (anti-BrdU-peroxidase) tem, após a reconstituição, uma concentração de 7,5 U/ml, após diluição 0,075 U/ml. Ao invés do anticorpo do kit, pode-se usar também o anticorpo anti-BrdU, fragmentos de Fab. Este anticorpo é duplamente concentrado, de modo que é necessário diluir após a reconstituição em 1 ml com 1:200.
Solução de trabalho: solução de marcação de BrdU
Dilua o reagente de marcação de BrdU na proporção 1:100 com meio de cultura estéril (resultando na concentração: 100 μM BrdU).
Para uma MP de 96 poços, 1 ml de solução de marcação de BrdU é necessário se as células tiverem sido cultivadas em 100 μl/poço (10 μl/poço) e 2 ml de solução de marcação BrdU são necessários se as células tiverem sido cultivadas em 200 μl/poço (20 μl/poço).
Solução-estoque de anti-BrdU-peroxidase
Dissolva anti-BrdU-peroxidase em 1,1 ml de água duplamente destilada por 10 minutos e misture bem.
Solução de trabalho de anti-BrdU-peroxidase
Dilua a solução-estoque de anti-BrdU-peroxidase na proporção 1:100 com solução de diluição de anticorpo. Para uma MP de 96 poços dilua 100 μl de solução-estoque anti-BrdU-peroxidase em 10 ml de solução de diluição de anticorpo
Solução de lavagem
Dilua o concentrado de tampão de lavagem na proporção 1:10 com água duplamente destilada.
Para uma MP de 96 poços, dilua 10 ml de concentrado de tampão de lavagem com 90 ml de água duplamente destilada.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): Solução de marcação de BrdU
Reagente de marcação BrdU não diluído (1000x): de 2 ºC a 8 °C por vários meses ao abrigo da luz.
Reagente de marcação de BrdU diluído: de 2 ºC a 8 °C estável por várias semanas. Armazene ao abrigo da luz. Para armazenamento a longo prazo, recomenda-se armazenar a solução de marcação de BrdU em alíquotas em temperaturas de -15 ºC a -25 °C.
Solução-estoque de anti-BrdU-peroxidase
de 2 ºC a 8 °C por vários meses. Para armazenamento a longo prazo, recomenda-se armazenar a solução em alíquotas em temperaturas de -15 ºC a -25 °C.
Solução de trabalho de anti-BrdU-peroxidase
Preparar pouco antes do uso. Não armazenar.
Solução de lavagem
de 2 ºC a 8 °C por várias semanas.
Reconstituição
A solução de trabalho para o anticorpo deve ser uma solução salina tamponada com fosfato contendo 1% de BSA em pH 7,4.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • Washing Buffer PBS 10x concentrated
  • Substrate Solution TMB ready-to-use
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jia-Ang Shi et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 237-243 (2014-04-24)
It is known that microRNA-219 (miR-219) expression is downregulated in medulloblastoma. In the present study, we investigated the expression, targets and functional effects of miR-219 in D283-MED medulloblastoma cells. We first demonstrated that miR-219 not only inhibits proliferation, but also
Christa Broholm et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(1), 251-259 (2011-04-30)
The cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) is expressed by skeletal muscle and induces proliferation of myoblasts. We hypothesized that LIF is a contraction-induced myokine functioning in an autocrine fashion to activate gene regulation of human muscle satellite cell proliferation. Skeletal
María Carolina Durán et al.
Journal of nanobiotechnology, 9, 47-47 (2011-10-22)
Reproducibly high transfection rates with low methodology-induced cytotoxic side effects are essential to attain the required effect on targeted cells when exogenous DNA is transfected. Different approaches and modifications such as the use of nanoparticles (NPs) are being evaluated to
Hongzhi Ma et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6103-6112 (2015-04-29)
Zinc finger protein, X-linked (ZFX) is a transcriptional factor involved in many physiological processes such as embryonic stem cell survival and self-renewal. Though ZFX dysfunctions have been identified in variant human diseases and especially in cancers, its pathological roles have
Zsuzsanna E Toth et al.
Blood, 111(12), 5544-5552 (2008-02-13)
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) induces proliferation of bone marrow-derived cells. G-CSF is neuroprotective after experimental brain injury, but the mechanisms involved remain unclear. Stem cell factor (SCF) is a cytokine important for the survival and differentiation of hematopoietic stem cells.
Artigos
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolos
Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting