I2765
Ibotenic acid
~95% (TLC), solid, neurotoxin
Sinônimo(s):
α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ibotenic acid, ~95%, solid
Ensaio
~95%
Nível de qualidade
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication)
0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL
0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)