B5002
5-Bromo-2′-desoxiuridina
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)uracila, 5-Bromouracila desoxirribosídeo, BUdR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
pf
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- como suplemento para estudar o efeito de convulsões elétricas sobre a neurogênese hipocampal
- como suplemento para estudar a perda de função gênica no coração de peixes-zebra adultos
- em ensaio de proliferação de linfócitos T{133]
Ações bioquímicas/fisiológicas
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.