Documentos Principais
P1951
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, TRITC labeled
Sinônimo(s):
Faloidina-TRITC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H70N12O13S2
Peso molecular:
1231.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
Nome do produto
Faloidina–Isotiocianato B de tetrametilrodamina, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
fonte biológica
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fluorescência
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A faloidina é uma falotoxina produzida pelo cogumelo venenoso Amanita phalloides. É um peptídeo cíclico que interage com a actina e foi identificado pela primeira vez em ratos envenenados por faloidina. É um heptapeptídeo de natureza cíclica, com uma ligação cruzada entre o triptofano na posição 6 e a cisteína na posição 3. A cadeia lateral de aminoácidos 7 (γ-δ-di-hidroxileucina) na faloidina, é acessível a modificações, por meio das quais os compostos marcados com fluorescência podem ser produzidos.
Aplicação
Falotoxina fluorescente que pode ser usada para identificar actina filamentosa.
A faloidina-isotiocianato de tetrametilrodamina B é usada:-
  • Em imunofluorescência para coloração de actina filamentosa (actina F)
  • Para corar células durante análise imunocitoquímica e citoquímica
  • Para marcar microfilamentos de actina para microscopia de fluorescência
Ações bioquímicas/fisiológicas
A faloidina interage com actina polimérica e formas não oligoméricas ou monoméricas. Essa interação resulta em filamentos de actina altamente estabilizados, que resistem à despolimerização e decomposição. Em ratos, essa toxina leva à morte por hemorragia hepática e as células exibem agregação anormal de actina. A afinidade da faloidina à actina não é alterada significativamente após a derivatização de compostos de faloidina marcados com fluorescência. Esses compostos podem ser usados para estudar a estrutura e a organização da actina em células eucarióticas.
Toxina que se liga à actina polimérica F e interfere na função de estruturas com alto teor de actina.
Outras notas
Pode conter isômeros mistos
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nadav Sorek et al.
Plant physiology, 155(2), 706-720 (2010-12-09)
Prenylation primarily by geranylgeranylation is required for membrane attachment and function of type I Rho of Plants (ROPs) and Gγ proteins, while type II ROPs are attached to the plasma membrane by S-acylation. Yet, it is not known how prenylation
Cristina Belgiovine et al.
PloS one, 5(11), e14154-e14154 (2011-01-07)
Mesenchymal and amoeboid movements are two important mechanisms adopted by cancer cells to invade the surrounding environment. Mesenchymal movement depends on extracellular matrix protease activity, amoeboid movement on the RhoA-dependent kinase ROCK. Cancer cells can switch from one mechanism to
E Wulf et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(9), 4498-4502 (1979-09-01)
A fluorescent derivative of phalloidin has been synthesized possessing high affinity to filamentous actin. This compound was used for visualization of actin-containing structures in eukaryotic nonmuscle cells. Due to its low molecular weight (1250), fixation for formaldehyde was sufficient to
Emiko Hiraoka et al.
Breast cancer (Tokyo, Japan), 26(5), 581-593 (2019-03-05)
Pseudopodia are actin-rich ventral protrusions associated with cell motility and cancer cell invasion. We previously applied our established method of using excimer laser cell etching to isolate pseudopodial proteins from MDA-MB-231 breast cancer cells. We later identified 14-3-3γ as an
Matteo Astone et al.
PloS one, 10(12), e0145178-e0145178 (2015-12-24)
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) are highly aggressive soft-tissue sarcomas, characterized by complex karyotypes. The molecular bases of such malignancy are poorly understood and efficient targeted molecular therapies are currently lacking. Here we describe a novel zebrafish model of
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.