A1054
Anti-Digoxin–Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Digoxin, Monoclonal Anti-Digoxin–Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in mouse cell line
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DI-22, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000 using using 20 μg/ml of purified digoxin-BSA for coating and pNPP substrate
direct ELISA: 1:6,000 using using 10 μg/ml of digoxigenin-transferrin for coating and pNPP substrate
dot blot: 1:20,000 using digoxigenin-labeled biomolecules (chemiluminescent)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)