Documentos
DIUTPS-RO
Roche
Digoxigenina-11-dUTP, estável em álcalis
Sinônimo(s):
Digoxigenina-11-dUTP, álcali-lábil
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
Ensaio
≥85% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solution
peso molecular
Mr 1090.7
embalagem
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM])
pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM])
pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
fabricante/nome comercial
Roche
λmax
222 and 292 nm
22430 and 8780
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Digoxigenina-11-dUTP, estável em álcalis, é fornecida em solução de sal tetralítio 1 mM.
Aplicação
A digoxigenina-11-dUTP, estável em álcalis, foi usada para marcar sondas para
hibridização in situ fluorescente (FISH) e reação em cadeia da polimerase (PCR)
Observação: Quando esse nucleotídeo é submetido a 0,1-0,5 de NaOH entre +15 ºC e +25 °C, a porção DIG permanece ligada. Portanto, é ideal para uso em DNA marcado com DIG que precisa sobreviver à exposição a tratamento alcalino. Porém, caso pretenda fazer uma sonda marcada com DIG que possa ser removida por desnaturação com álcalis (p. ex., durante remoção e reteste de blots), não utilize esse preparado estável em álcalis. Em vez disso, use a forma instável em álcali-lábil de DIG-11-dUTP.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A digoxigenina (DIG)-11-desoxiuridina trifosfato (dUTP) substitui a desoxitimidina trifosfato (dTTP) na reação de marcação de DNA preparado com primers aleatórios ou na tradução de talhos (“nicks”) em uma proporção de 35% de DIG-11-dUTP e 65% de dTTP. A DIG-11-dUTP também pode substituir a dTTP na marcação durante a reação em cadeia da polimerase (PCR) (p. ex., com Taq DNA Polimerase), adição de causa (tailing) à extremidade 3′ (com transferase terminal) e síntese de cDNA (p. ex., com transcritor ou transcriptase reversa M-MuLV). É ideal como substrato para DNA polimerase, Taq DNA polimerase, transferase terminal e transcriptase reversa.
Características e benefícios
A digoxigenina se liga à desoxitimidina trifosfato por meio de uma ligação éter resistente a álcalis.
Resistência a álcalis: O preparado é estável na presença de NaOH 0,1-0,5 M a +15 °C a +25 °C.
Qualidade
Análise típica: Pelo menos 85% de DIG-11-dUTP (HPLC, % de área).
Testada quanto à função por RPL.
Nota de preparo
Solução de trabalho: Recomendamos preparar uma mistura de desoxinucleotídeos contendo dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM cada); (p. ex., para o preparo de mistura de nucleotídeos de 100 μl, adicionar 10 μl de dATP, dCTP, dGTP, dTTP (cada) a 60 μl de água de grau para PCR).
Condições de armazenamento (solução de trabalho): Pode ocorrer uma decomposição de aproximadamente 5% no prazo de 4 semanas entre 15 ºC e 25 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Antony W Shermoen et al.
Current biology : CB, 20(23), 2067-2077 (2010-11-16)
Fast, early embryonic cell cycles have correspondingly fast S phases. In early Drosophila embryos, forks starting from closely spaced origins replicate the whole genome in 3.4 min, ten times faster than in embryonic cycle 14 and a hundred times faster
TRF2 and lamin A/C interact to facilitate the functional organization of chromosome ends
Wood AM, et al.
Nature Communications, 5, 5467-5467 (2014)
Ashley M Wood et al.
Nature communications, 5, 5467-5467 (2014-11-18)
Telomeres protect the ends of linear genomes, and the gradual loss of telomeres is associated with cellular ageing. Telomere protection involves the insertion of the 3' overhang facilitated by telomere repeat-binding factor 2 (TRF2) into telomeric DNA, forming t-loops. We
Cecile Meier et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(3), 476-487 (2009-01-13)
The Janus kinase 2 (JAK2)-signal transducers and activators of transcription (STAT) pathway plays an important role in hematological malignancies. Mutations and translocations of the JAK2 gene, mapped at 9p24, lead to constitutive activation of JAK2 and its downstream targets. The
The Arabidopsis thaliana DSB formation (AtDFO) gene is required for meiotic double-strand break formation
Zhang C, et al.
The Plant Journal, 72 (2012)