11426338910
Roche
Anti-Fluorescein-AP, Fab fragments
from sheep
Sinônimo(s):
antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
solution
embalagem
pkg of 150 U (200 μl)
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- Dot blot
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Southern blot
- Western blot
- Electrochemical biosensing technique for the detection of 16S rRNA
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Solution, stabilized
Nota de preparo
- Working concentration: The following concentrations depend on application and substrate and should be taken as a guideline. Dot blot: 150mU/ml
- ELISA: 150 to 300mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5U/ml
- Southern blot: 150mU/ml
- Western blot: 250 to 500 mU/ml
Working solution: 100mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5. If necessary 1% Blocking reagent (w/v), dry milk powder, 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?