93290
TRIS borate – EDTA buffer solution
for Northern and Southern blotting, solution
Sinônimo(s):
TBE buffer
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
descrição
long run, concentrate
linha de produto
BioReagent
forma
solution
qualidade
10× concentrate
ready-to-use solution
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6-9.0
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.