B7901
Ácido bórico
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
densidade
1.43 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
adequação
suitable for electrophoresis (as a reagent)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- for native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and denaturing urea-PAGE of tRNA samples(80)
- for urea-polyacrylamide electrophoresis of RNA samples(81)
- for agarose gel electrophoresis of DNA samples(82)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges