1.06177
TBE buffer
10 x pH 8.3 tris-borate-EDTA buffer
Sinônimo(s):
10X TBE running buffer, Tris-Borate EDTA buffer
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Appearance (description): almost clear
pH-value: 8.2 - 8.4
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2