I accidentally bought this thinking it was MTT salt to use in a cell proliferation assay but it is MTT Formazan, the water insoluble end product! Therefore, it is useless for the assay. I suppose you could use it as a control to optimize your buffer for solubilizing the insoluble Formazan. The description for this product is misleading and should clarify that this is not what you need for an MTT assay, and refer the customer to MTT salt. That said, this is a nice purple crystalline powder and insoluble in water consistent with MTT Formazan, if that is what you actually want.
88417
MTT Formazan
MTT reduction end product, powder
Sinônimo(s):
1-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenylformazan, Thiazolyl blue formazan
Selecione um tamanho
R$ 512,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 512,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
MTT Formazan, MTT reduction end product
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(\N=N\C(=N\Nc2ccccc2)c3ccccc3)sc1C
InChI
1S/C18H17N5S/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-22-17(15-9-5-3-6-10-15)21-20-16-11-7-4-8-12-16/h3-12,20H,1-2H3/b21-17+,23-22+
chave InChI
GIFKVQOPAJDJLO-SZVLODPRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?