Documentos Principais
83462
Sigma-Aldrich
RBS 50 solution
concentrate
Sinônimo(s):
RBS Detergent 50
About This Item
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
pH
11-12 (2% in H2O)
densidade
1.24 g/mL at 20 °C
Descrição geral
RBS 50 solution is a special detergent for glass and instruments in chemical, biological, and biotechnology laboratories. It is suitable for use in ultrasonic baths and automatic washing machines for laboratory glassware.
Aplicação
RBS 50 solution has been used as a detergent to clean fluorine-doped tin oxide (FTO) glass substrates.[1]
Outras notas
Sales restrictions may apply
Informações legais
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enhanced performance of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells via interface modification using phenyl ammonium iodide derivatives
Ghoreishi FS, et al.
Journal of Power Sources, 473, 228492-228492 (2020)