76735
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
PFBHA·HCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
solid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
212-218 °C
227 °C (subl.) (lit.)
solubilidade
H2O: 5%, clear
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
chave InChI
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?