densidade de vapor
1.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 817 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥97.0% (AT)
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
563.7 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
thiocyanate (SCN-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.045
cadeia de caracteres SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
chave InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges