Documentos
1.06559
Supelco
Fosfato de sódio
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
250 °C (decomposition)
solubilidade
77 g/L
densidade volumétrica
880 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 8.9 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Particle size (0.2 - 1 mm): about 90 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1