68059
FITC-CM-Dextran
average mol wt 4,000
Sinônimo(s):
FITC-CM-Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
conjugado
FITC conjugate
Formulário
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 4,000
composição
carboxymethyl content, 3-7%
Extensão da rotulagem
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
técnica(s)
permeability assay: suitable
fluorescência
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.