Documentos Principais
01649
Sigma-Aldrich
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.011,00
R$ 2.011,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
R$ 2.011,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
conjugado
FITC conjugate
Formulário
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 40,000
composição
nitrogen content, 2-5%
Extensão da rotulagem
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescência
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.