46947
Fluorescein isothiocyanate – Dextran 500000-Conjugate
(FITC:Glucose = 1:100)
Sinônimo(s):
Dextran 500′000 Fluorescein isothiocyanate Conjugate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
Nível de qualidade
composição
(FITC:Glucose = 1:100)
Extensão da rotulagem
0.01 mol/mol FITC glucose (substitution)
técnica(s)
permeability assay: suitable
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to orange
fluorescência
λex 490 nm; λem 520 nm (pH 8.0)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3