46065
Ethidium bromide
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
pf
260-262 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, opaque, very dark red
fluorescência
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
chave InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges