Documentos Principais
4410-OP
Millipore
Ethidium Bromide
OmniPur® Grade, Fluorescent stain
About This Item
Código UNSPSC:
41105322
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
dark red
atividade externa
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Fluorescent stain for visualization of nucleic acids in gels. Facilitates purification of DNA when using a cesium chloride gradient. Molecular Biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
forma física
Supplied as a 10 mg/ml solution in deionized water.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects