01494
Nancy-520
suitable for RT-PCR, ≥95.0% (HPCE)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95.0% (HPCE)
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
In addition, Nancy-520 can be used to determine dsDNA concentrations in solution, with a linear range between 0 - 2 μg/ml of DNA. Nancy 520
Nancy-520 has been used successfully in PCR (Real time-PCR) applications.
Nancy 520
Greener alternative to Ethidium bromide.
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation