44001
N-Acetyl-D-glucosamine 6-sulfate sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
GlcNAc-6S
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
descrição
Mixed anomers
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D 32.0±2.0, c = 0.1% (w/v) in water
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8?;/m1./s1
chave InChI
CBUJZKTVEFVBBG-FROKLYQUSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.