C3788
Chondroitin sulfate B sodium salt
from Porcine intestinal mucosa, ≥90%, lyophilized powder
Sinônimo(s):
β-Heparin, Dermatan sulfate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
lyophilized powder
Impurezas
≤20% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Na: 7.0-11.5%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.