A2142
N-Acetyl-α-D-glucosamine 1-phosphate disodium salt
≥95% (TLC)
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤9% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Na: 10.0-14.0% (Dry basis)
P: 8.0-9.6% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)17-8(5)18-19(14,15)16;;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H2,14,15,16);;
chave InChI
VFEAQNOAPUQCLS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)