Documentos Principais
34885
Sigma-Aldrich
3,3′-Dibutylthiacarbocyanine iodide
for fluorescence, ≥98.0%
Sinônimo(s):
DiSC4(3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H29IN2S2
Número CAS:
Peso molecular:
548.55
Beilstein:
3852791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
for fluorescence
Ensaio
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Formulário
liquid
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 559 nm; λem 604 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCCC
InChI
1S/C25H29N2S2.HI/c1-3-5-18-26-20-12-7-9-14-22(20)28-24(26)16-11-17-25-27(19-6-4-2)21-13-8-10-15-23(21)29-25;/h7-17H,3-6,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IBLJGRBTLKWIGM-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iwona T Myszor et al.
Scientific reports, 9(1), 7114-7114 (2019-05-10)
Aroylated phenylenediamines (APDs) are novel inducers of innate immunity enhancing cathelicidin gene expression in human bronchial epithelial cell lines. Here we present two newly developed APDs and aimed at defining the response and signaling pathways for these compounds with reference