Documentos
SCT142
Sigma-Aldrich
Corante verde para microtúbulos do citoesqueleto BioTracker 488
Live cell imaging microtubule dye for imaging the cytoskeleton of living cells
Sinônimo(s):
Live cell imaging probe
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
técnica(s)
cell based assay: suitable
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
As proteínas do citoesqueleto, como a actina e a tubulina, desempenham um papel importante na estrutura e na motilidade das células. A desregulação das proteínas do citoesqueleto também está envolvida na metástase e na doença do câncer. O taxol se liga à tubulina polimerizada e estabiliza os microtúbulos, resultando na inibição da mitose. No entanto, os compostos fluorescentes de taxol, como os corantes BioTracker Microtubule Cytoskeleton, são menos prejudiciais à dinâmica dos microtúbulos e à divisão celular, provavelmente devido à menor afinidade de ligação da sonda fluorescente em comparação com o próprio taxol.
O BioTracker Cytoskeleton Microtubule Dye é uma sonda de taxol verde fluorescente permeável às células para obtenção de imagens do citoesqueleto de microtúbulos em células vivas. É uma coloração simples, rápida e sensível que pode ser detectada usando o canal FITC. O corante é fornecido com um frasco de verapamil 100 mM, um inibidor da bomba de efluxo que pode melhorar a retenção e a coloração da sonda em determinados tipos de células.
Propriedades espectrais
Absorbância: 500nm
Emissão: 515nm
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização celular
Corante de microtúbulos para geração de imagens de células vivas para geração de imagens do citoesqueleto de células vivas
Imagem fluorescente de células vivas
Subcategoria de pesquisa
Coloração de células vivas
Componentes
1) 1 frasco de 50µl de BioTracker 488 Verde Citoesqueleto Microtúbulo Corante (1000X em DMSO) (CS224593)
2) 1 frasco de 100µl de Verapamil HCL (100mM em DMSO) (CS224592)
Qualidade
Propriedades espectrais
Absorbância: 500nm
Emissão: 515nm
forma física
Líquido
Armazenamento e estabilidade
Armazene o BioTracker4 88 Verde Citoesqueleto de Microtúbulos a 2-8ºC. Manter ao abrigo da luz.
Observação: Centrifugue o frasco brevemente para coletar o conteúdo no fundo do frasco antes de abrir.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2