19176
DL-Buthionine-sulfoximine
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, BSO, Buthionine sulfoximine, Butionine sulfoximine
Selecione um tamanho
R$ 743,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 743,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
pf
215 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- examine whether the inhibition of glutathione by BSO enhances the apoptotic effect of estrogen on antihormone-resistant human breast cancer cells[1]
- investigate the effect of BSO on development of bovine embryos[2]
- inhibit GSH in several studies[3][4]
- investigate the effect of GSH synthesis on oocyte maturation[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?