10939
N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder with small lumps
cor
white to faintly brown
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
FTMZLSDESAOPSZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)