O1764
N-(3-Oxooctanoyl)-L-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Sinônimo(s):
3-oxo-C8-HSL, 3OC8-HSL, N-(β-Ketooctanoyl)-L-homoserine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
241.28
técnica(s)
protein expression: suitable
cor
white
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
chave InChI
FXCMGCFNLNFLSH-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
It is a signaling molecule that is produced by Gram negative bacteria.
Aplicação
- to study the effects of pH, temperature, and salinity on extracellular polymeric substances (EPS) of Pseudomonas aeruginosa biofilm.
- as an AHL inducer to activate the quorum sensing pathways in Synechococcus elongatus.
Ações bioquímicas/fisiológicas
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3