Documentos Principais
802492
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
119.08
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O1)CO[13C]1=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Glicerol ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerol
Glicerol for molecular biology, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
G5516
Glicerol