K3007
N-(β-Ketocaproyl)-L-homoserine lactone
≥98%, detection, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-(3-Oxohexanoyl)-L-homoserine lactone
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(β-Ketocaproyl)-L-homoserine lactone, ≥98%
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
YRYOXRMDHALAFL-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3