O9139
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
3-Oxo-C12-HSL
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, quorum sensing signaling molecule
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h14H,2-12H2,1H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
chave InChI
PHSRRHGYXQCRPU-AWEZNQCLSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa PAO1