10937
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Myristoyl-DL-homoserine lactone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to slightly yellow
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
ZQAYHOXXVBVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)