1.04900
Potassium bromide
EMPROVE® EVOLVE
Sinônimo(s):
Potassium bromide, Hydrobromic Acid Potassium Salt
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.3 hPa ( 795 °C)
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® EVOLVE
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
forma
solid
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1435 °C/1013 hPa
pf
730 °C
solubilidade
650 g/L
densidade
2.75 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1