Documentos
P4308
Sigma-Aldrich
Hexa-hidroxoantimoniato (V) de potássio
Sinônimo(s):
Antimoniato de potássio, hidratado
About This Item
Fórmula linear:
KSb(OH)6
Número CAS:
Peso molecular:
262.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
concentração
44.3-49.8% Sb (iodometric)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
chave InChI
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Aplicação
O hexa-hidroxoantimonato de potássio (V) pode ser usado como um sal precursor para sintetizar:
  • Óxido de antimônio (Sb2O3), que é aplicável como material sorvente para a remoção de cobalto de resíduos radioativos.
  • Complexos anfifílicos de antimônio (V).
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Flaviana R Fernandes et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(9), 4229-4236 (2013-06-26)
The need for daily parenteral administration is an important limitation in the clinical use of pentavalent antimonial drugs against leishmaniasis. In this study, amphiphilic antimony(V) complexes were prepared from alkylmethylglucamides (L8 and L10, with carbon chain lengths of 8 and