Documentos
34877
Sigma-Aldrich
Água
HPLC Plus, suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Água, HPLC Plus
grau
HPLC Plus
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
3 mmHg
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0003% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
Gradiente HPLC
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
A água de grau para HPLC ou superior é útil para a eluição por gradiente de cromatografia líquida de pressão ultra alta (UHPLC) e estudos de HPLC.
Aplicação
A água foi utilizada nos seguintes estudos:
  • preparo de soluções diluídas de ácido clorídrico necessárias para o preparo de soluções-padrão de aminoácidos.
  • Na etapa de extração de amostras para análise de aminoácidos livres (FAA) e combinados (CAA) em amostras de aerossol por cromatografia gasosa com espectrometria de massa (GC-MS).
  • Preparo de produtos de digestão trípticos de amostras-padrão de proteínas e produtos de digestão do leite de amostras de leite.
  • Preparo de C60-aminopropilsílica.
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Outras notas
Aviso importante
  • O artigo número 34877-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34877-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Manolis Mandalakis et al.
Journal of chromatography. A, 1217(1), 143-150 (2009-12-08)
The analysis of amino acids by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) after their derivatization with N-(t-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide was investigated as an alternative approach for the determination of free (FAA) and combined amino acids (CAA) in aerosols. This technique showed excellent linearity
Martin Fischnaller et al.
Analytica chimica acta, 761, 92-101 (2013-01-15)
Phosphorylation of proteins is an important cellular regulatory process. The analysis of protein phosphorylation is challenging due to the high dynamic range and low abundance natures of phosphorylated species. Mass spectrometry (MS) of phosphopeptides obtained from tryptic protein digests is
Susu Duan et al.
Nature communications, 5, 5029-5029 (2014-10-10)
Oseltamivir-resistant H1N1 influenza viruses carrying the H275Y neuraminidase mutation predominated worldwide during the 2007-2009 seasons. Although several neuraminidase substitutions were found to be necessary to counteract the adverse effects of H275Y, the order and impact of evolutionary events involved remain
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Yasushi Itoh et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004192-e1004192 (2014-06-20)
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses of the H5N1 subtype often cause severe pneumonia and multiple organ failure in humans, with reported case fatality rates of more than 60%. To develop a clinical antibody therapy, we generated a human-mouse chimeric
Artigos
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.
Protocolos
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.