Documentos Principais
494437
Sigma-Aldrich
Metanol
≥99.93%, BioReagent
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
Ensaio:
≥99.93%
p.e.:
64.7 °C (lit.)
pressão de vapor:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome do produto
Metanol, BioReagent, ≥99.93%
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
descrição
gradient analysis <= 0.005 254nm
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.93%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
Impurezas
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
resíduo de evaporação
<0.0003%
cor
APHA: <10
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries. It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions. Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied. MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol. A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions. Low water content, minimal residue and clean UV spectra are the special characteristics of this solvent. It can be utilized for biotechnological processes like protein sequencing, peptide and oligonucleotide synthesis.
Aplicação
Methanol has been used to fix resolved protein bands on sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) gel.
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Metanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
32213
Metanol
Metanol suitable for HPLC, gradient grade, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34885
Metanol
Metanol analytical standard
Supelco
82762
Metanol
Metanol EMPLURA&#174;
Supelco
8.22283
Metanol
Metanol puriss., meets analytical specification of Ph Eur, &#8805;99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
24229
Metanol
Metanol EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.06008
Metanol
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Hong Jiang et al.
Current protocols in chemical biology, 4(1), 19-34 (2012-11-29)
Poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) play important roles in various biological processes, including DNA repair, transcriptional regulation, mitosis, and RNA processing. PARP inhibitors are in clinical trials for treating human cancers. Understanding the biological function of PARPs will be important to fully