Documentos Principais
32586
Supelco
Florasulam
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.900,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8F3N5O3S
Número CAS:
Peso molecular:
359.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
chave InChI
QZXATCCPQKOEIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Florasulam is a selective triazolopyrimidine sulfonanilide post-emergent herbicide. Its pesticidal mode of action (MOA) is via inhibition of acetolactate synthase (ALS) in plants. ALS is found in the chloroplast where it catalyses branch chained amino acid biosynthesis. Inhibition of ALS results in inhibition of plant cell division, decreased plant growth, and ultimately, plant death.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Nicosulfuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34210
Nicosulfuron
Fluroxypyr PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45758
Fluroxypyr
Pyrazophos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45648
Pyrazophos
Aminopyralid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32457
Aminopyralid
Diflufenican PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45751
Diflufenican
Tebuconazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32013
Tebuconazole
Haloxyfop-P-methyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33197
Haloxyfop-P-methyl