34852
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Etanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
Ensaio
≥99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
transmitância
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atenção
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)