Documentos Principais
HS120553
Magnetic Stir Bar Retriever
white PTFE stir bar(s), L 300 mm
Sinônimo(s):
Magnetic Stirrer Retriever, Stir Bar Retriever
Selecione um tamanho
5 EACH
R$ 712,00
R$ 712,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EACH
R$ 712,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
R$ 712,00
Check Cart for Availability
Materiais
white PTFE stir bar(s)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific 120553
Comprimento
300 mm
Descrição geral
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
Características e benefícios
  • The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
  • Chemically inert and easy to clean
  • Encapsulation in PTFE
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)