256366
Ethylene glycol butyl ether
spectrophotometric grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
473 °F
Lim. expl.
10.6 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.1% water
resíduo de evaporação
<0.001%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
169-172.5 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 230 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 275 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup