Documentos Principais
343838
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-OD
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OCH2CH2OD
Número CAS:
Peso molecular:
119.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
171 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
chave InChI
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)