293237
Ethylene glycol
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
15.3 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.050% water
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Tandem affinity purification-mass spectrometry (TAP-MS) characterization of protein complexes
- Measurement of total protein content using a ninhydrin-based quantification method
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup