Documentos
719676
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Ethylene glycol butyl ether-13C6
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
124.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
169-172.5 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup