Documentos
168356
Millipore
Sulfato de amônio
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352314
NACRES:
NA.25
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 1 M
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1