Documentos Principais
184519
Sigma-Aldrich
Éter de petróleo
ACS reagent
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.07
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
475 °F
Lim. expl.
8 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
acidity, passes test
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.363 (lit.)
p.e.
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
densidade
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O éter de petróleo é um líquido incolor. Extratos de folhas de lecheira Litchi chinensis (Sapindaceae) foram preparados em éter de petróleo e foram avaliados quanto a atividades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. [1]Pentanos e hexanos são os principais constituintes do éter de petróleo. [2]
O éter de petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos de baixo ponto de ebulição (principalmente hexano e pentano) que é, de modo geral, usada como solvente de laboratório.[3]
Aplicação
O éter de petróleo foi utilizado para a análise do teor total de fibras alimentares, utilizando um kit de ensaio de fibras alimentares totais. Pode ser usado na purificação por cromatografia de absorção de compostos orgânicos. [4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ferrocene 98%
Sigma-Aldrich
F408
Ferrocene
Lide DR
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
P S Tofts et al.
Magnetic resonance imaging, 15(1), 69-75 (1997-01-01)
The selection of a suitable low dielectric constant liquid for radiofrequency coil nonuniformity measurements is described. Measurements of dielectric constant (relative permittivity) were made on a range of candidate liquids. After excluding liquids that were too inflammable or too viscous
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does the 20L drum have a spout?
    1 answer
    1. This product does not come with a pour spout. A pour spout is not currently offered. However, a pump specifically suited for this drum is offered:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z557803